Läs mer
Brady™ TLS 2200 ™ and TLS-PC Link ™ Slide or Chart Labels
TLS 2200™ and TLS-PC Link™ Slide or Chart Labels are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
425.00 SEK - 890.00 SEK
Specifikationer
Beskrivning | TLS 2200/TLS PC Link Labels |
---|---|
Avsluta | Matte |
Formatera | Label |
Produkttyp | PC Link™ Label |
Sterilitet | Non-sterile |
Produktkod | Brand | Höjd (engelska) | Höjd (metrisk) | Temperaturområde (engelska) | Temperaturområde (metriskt) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Höjd (engelska) | Höjd (metrisk) | Temperaturområde (engelska) | Temperaturområde (metriskt) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10048381
|
Brady™
062269 |
0.75 in. | 19.05 mm | 266°F | 130°C | |||||||
11502925
|
Brady™
062277 |
0.9 in. | 22.86 mm | 158°F | 70°C | |||||||
Beskrivning
- Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers.
- White matte paper label stock (B-424) features permanent rubber adhesive.
- Low cost solution is ideal for all general purpose labeling projects.
- Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive, good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Specifikationer
TLS 2200/TLS PC Link Labels | |
Label | |
Non-sterile | |
1 |
Matte | |
PC Link™ Label | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
Rectangle |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brady™ TLS 2200 ™ and TLS-PC Link ™ Slide or Chart Labels