Läs mer
Brady™ TLS2200™ Portable Printer Accessories
Produktkod. 10009891
Inkluderar:
Batteriladdare
Rengöringskit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10009891
Brand: Brady™ 018556
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
TLS2200™ Portable Printer Accessories are for use with Brady TLS2200 Portable Printer (mfr. no. 19150079, sold separately).
  • Printer cleaning kits provide an easy solution for keeping your printer in top condition, For use in cleaning the TLS 2200™ and BMP™61 Label Printers, includes printer cleaning cards and swabs
  • Printer Battery - can be run while battery is charging
  • AC Adaptor - for use with BMP™71, TLS 2200™ and HandiMark™ Label Printers, power supply formatted for North America
Certifikat
FCC Class A approved.
Specifikationer
Produkttyp Printer Kit
Färg Black
Visningstyp None
För användning med (utrustning) Brady Labels
Material Plastic
Längd (engelska) 11 in.
Bredd (engelska) 3.95 in.
Längd (metrisk) 27.94 cm
Höjd (engelska) 0.6 in.
Höjd (metrisk) 1.52 cm
Sterilitet Non-sterile
Beskrivning Printer Cleaning Kit for M610, M611, TLS220
Inkluderar Rengöringskit
Vikt (engelska) 2.96 oz.
Vikt (metrisk) 0.83 kg
Certifikat och efterlevnad RoHS
Kvantitet 5 Pk.