Läs mer
Brady™ TLS 2200™ and TLS-PC Link™ Portable Thermal Transfer Printer Labels for 0.5 to 8mL Vials/Tubes
Produktkod. 10303652
Färg:
Gul, Genomskinlig, Translucent
Vit, Genomskinlig, Translucent
Kvantitet:
100/Rulle
250/förpackning
500/förpackning
Höjd (metrisk):
12,7 mm
15,24 mm
66,675 mm
Bredd (metrisk):
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10303652
Brand: Brady™ 062255
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
  • Special self-laminating or wraparound polyester labels protect print from scratches; extreme temperatures; and chemicals and solvents including xylene, IPA, ethanol, and DMSO
Beställningsinfo
Labels available in other materials and sizes; contact your Customer Service Representative for ordering information.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Beskrivning TLS 2200/TLS PC Link Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Vit, Genomskinlig, Translucent
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Polyester
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
För användning med (applikation) Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
För användning med (utrustning) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500/förpackning
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -94 to 248°F
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +120°C
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 48.89 mm
Bredd (engelska) 1.8 in.
Bredd (metrisk) 12,70 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12,7 mm