Läs mer
Brady™ TLS 2200™ and TLS-PC Link™ Portable Thermal Transfer Printer Labels for 0.5 to 8mL Vials/Tubes
Produktkod. 10375502
Färg:
White, Translucent
Yellow, Translucent
Kvantitet:
100/Roll
250/Pk.
500/Pk.
Höjd (metrisk):
12.7 mm
15.24 mm
66.675 mm
Bredd (metrisk):
12.70 mm
15.24 mm
25.40 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10375502
Brand: Brady™ 062279
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
  • Special self-laminating or wraparound polyester labels protect print from scratches; extreme temperatures; and chemicals and solvents including xylene, IPA, ethanol, and DMSO
Beställningsinfo
Labels available in other materials and sizes; contact your Customer Service Representative for ordering information.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Beskrivning TLS 2200/TLS PC Link Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Yellow, Translucent
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Polyester
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
För användning med (applikation) Cryo Vial, Laboratory identification
För användning med (utrustning) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketter per rad 1
Kvantitet 100/Roll
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -94 to 212°F
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +100°C
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 69.85 mm
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 2.6 in.
Höjd (metrisk) 66.675 mm