Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvpilar
Product Code. 11717094
Click to view available options
Mått (L x B):
10 x 4 in.
101.6 W x 254.0 mm H
101.60 x 254 mm
50.8 W x 127.0 mm H
50.80 x 127 mm
76.20 x 203.20 mm
8 x 3 in.
Färg:
Blått
Black
Blue
Green
Gult
Klart
Red
Rött
White
Yellow
Unit Size:
1 paket
Product Code. 11717094
Brand: Brady™ 104424
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
ToughStripe™ Golvpilar är extremt hållbara formskurna golvmarkeringsformer gjorda av robust polyester med ultraaggressivt lim som håller emot gaffeltrucktrafik.
  • Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Can be easily applied by one person working alone
Specifications
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Avsluta High Gloss
Material Polyester
Kvantitet 100/Pk.
Typ av lim Permanent Rubber
Beskrivning ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
För användning med (applikation) Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and pointing out important safety equipment and egress paths
Höjd (engelska) 10 in.
Höjd (metrisk) 254 mm
Max. Temperatur (engelska) 129°F
Min. Temperatur (engelska) 0°F
Tjocklek 2 mil
Bredd (engelska) 4 in.
Bredd (metrisk) 101.6 mm
Temperaturområde (metriskt) -18°C to 54°C
Form Arrow
Temperaturområde (engelska) 0°F to 129 °F
Mått (L x B) 101.60 x 254 mm
Visad text Arrow
Produkttyp Floor Arrows
Färg Red