Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvpilar
Produktkod. 11727084
Change view
Mått (L x B):
10 x 4 tum
101,6 B x 254,0 mm H
101,60 x 254 mm
50,8 B x 127,0 mm H
50,80 x 127 mm
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 tum
Färg:
Blått
Blått
Grön
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg unitSize
11727084 50,8 B x 127,0 mm H Gult 1 paket
11797074 50,80 x 127 mm Rött 1 paket
11707084 50,8 B x 127,0 mm H Klart 1 paket
11717084 50,80 x 127 mm Blått 1 paket
11757084 76,20 x 203,20 mm Rött 1 paket
11767084 76,20 x 203,20 mm Grön 1 paket
11707094 8 x 3 tum Vitt 1 paket
11797084 8 x 3 tum Svart 1 paket
11787084 8 x 3 tum Gult 1 paket
11717094 101,60 x 254 mm Rött 1 paket
11727094 101,60 x 254 mm Grön 1 paket
11777084 76,20 x 203,20 mm Blått 1 paket
11737094 101,6 B x 254,0 mm H Blått 1 paket
11747094 101,60 x 254 mm Gult 1 paket
11757094 101,6 B x 254,0 mm H Svart 1 paket
11767094 10 x 4 tum Vitt 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11727084 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 104415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ToughStripe™ Golvpilar är extremt hållbara formskurna golvmarkeringsformer gjorda av robust polyester med ultraaggressivt lim som håller emot gaffeltrucktrafik.
  • Synlig golvmarkering förbättrar säkerheten och organisationen i nästan alla industriella miljöer
  • Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
  • Kan enkelt appliceras av en person som arbetar ensam
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternativt artikelnummer TS-50.80X127.00-514-ARO-YL-100
Avsluta Högglans
Material Polyester
Kvantitet 100/Pk.
Typ av lim Permanent gummi
Beskrivning ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer)
För användning med (applikation) Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och peka ut viktig säkerhetsutrustning och utgångsvägar
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 127 mm
Max. Temperatur (engelska) 129 °F
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Tjocklek 2 mil
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 54 °C
Form Pil
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 129° F
Mått (L x B) 50,8 B x 127,0 mm H
Visad text Pil
Produkttyp Golvpilar
Färg Gult