Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkning Center Marks
Produktkod. 11701246
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Längd (engelska):
5 tum
8 tum
10 tum
Längd (metrisk):
12,7 cm
20,32 cm
25,4 cm
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
4 tum
Förpackningsstorlek:
1 paket
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (engelska) Längd (metrisk) Bredd (engelska) unitSize
11701246 Blått 5 tum 12,7 cm 2 tum 1 paket
11711246 Gult 5 tum 12,7 cm 2 tum 1 paket
11721246 Svart 5 tum 12,7 cm 2 tum 1 paket
11781236 Rött 5 tum 12,7 cm 2 tum 1 paket
11791236 Klart 5 tum 12,7 cm 2 tum 1 paket
11751246 Klart 8 tum 20,32 cm 3 tum 1 paket
11741246 Rött 8 tum 20,32 cm 3 tum 1 paket
11731246 Vitt 5 tum 12,7 cm 2 tum 1 paket
11771246 Gult 8 tum 20,32 cm 3 tum 1 paket
11791246 Vitt 8 tum 20,32 cm 3 tum 1 paket
11781246 Svart 8 tum 20,32 cm 3 tum 1 paket
11701256 Rött 10 tum 25,4 cm 4 tum 1 paket
11761246 Blått 8 tum 20,32 cm 3 tum 1 paket
11711256 Klart 10 tum 25,4 cm 4 tum 1 paket
11721256 Blått 10 tum 25,4 cm 4 tum 1 paket
11751256 Vitt 10 tum 25,4 cm 4 tum 1 paket
11731256 Gult 10 tum 25,4 cm 4 tum 1 paket
11741256 Svart 10 tum 25,4 cm 4 tum 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11701246 Fornitore Brady™ N. del fornitore 104468
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
ToughStripe™ Floor Marking Center Marks är extremt hållbara formskurna golvmarkeringsformer gjorda av robust polyester med ultraaggressivt lim och håller emot gaffeltrucktrafik.
  • Synlig golvmarkering förbättrar säkerheten och organisationen i nästan alla industriella miljöer
  • Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Idealisk för att markera hörn på arbetsceller och förvaringsplatser
  • Kan enkelt appliceras av en person som arbetar ensam
Specifica
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer)
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Blått
Avsluta Gloss
Formatera Tejpa
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För golvhörnmärke, Används för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar
Glans 115 Gardner-enheter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
Antal per förpackning 20 delar/paket
Kvantitet 20/Pk.
Form Korsa
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (L x B) 127.00 x 50.8 mm
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12,7 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 127.00 mm
Alternativt artikelnummer TS-50.80-514-CEN-BL-20
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.