Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkning Center Marks
Produktkod. 11791236
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Längd (engelska):
5 tum
8 tum
10 tum
Längd (metrisk):
12.7 cm
20.32 cm
25.4 cm
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
4 tum
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11791236
Brand: Brady™ 104467
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ToughStripe™ Floor Marking Center Marks är extremt hållbara formskurna golvmarkeringsformer gjorda av robust polyester med ultraaggressivt lim och håller emot gaffeltrucktrafik.
  • Synlig golvmarkering förbättrar säkerheten och organisationen i nästan alla industriella miljöer
  • Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Idealisk för att markera hörn på arbetsceller och förvaringsplatser
  • Kan enkelt appliceras av en person som arbetar ensam
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer)
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning None
Färg Klart
Avsluta Gloss
Formatera Tejpa
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För golvhörnmärke, Används för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar
Glans 115 Gardner-enheter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
Antal per förpackning 20 Pieces/Pack
Kvantitet 20/Pk.
Form Korsa
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (LxB) 127.00 x 50.8 mm
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Höjd (engelska) 5 in.
Höjd (metrisk) 127.00 mm
Alternativt artikelnummer TS-50.80-514-CEN-GN-20