Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkning Hörnmärken
Beskrivning
Varaktighet
- Tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
- Lågprofildesign minimerar revor och repor från medar, pallar etc.
- Tillverkad av robust polyester och aggressivt lim
- Flisar inte och flagnar inte när den tas bort - lossnar i ett stycke
- Ren borttagning utan några fula limrester eller skador på golvet
- Högblank yta lyser som ny färg
- Låg profil minimerar uppbyggnad av skräp längs kanterna som uppstår med tjockare (extruderade) golvmärken
- Ytan motstår märken och fläckar och rengör som ny
- Finns i en mängd olika slagkraftiga färger
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beskrivning | ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer) |
| Typ av lim | Gummi, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Svart |
| Avsluta | Gloss |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | None |
| Visa mer |