Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkning Hörnmärken
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Längd (engelska):
5 tum
8 tum
10 tum
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
4 tum
missing translation for 'unitSize'
1 paket
Beschreibung
Varaktighet
- Tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
- Lågprofildesign minimerar revor och repor från medar, pallar etc.
- Tillverkad av robust polyester och aggressivt lim
- Flisar inte och flagnar inte när den tas bort - lossnar i ett stycke
- Ren borttagning utan några fula limrester eller skador på golvet
- Högblank yta lyser som ny färg
- Låg profil minimerar uppbyggnad av skräp längs kanterna som uppstår med tjockare (extruderade) golvmärken
- Ytan motstår märken och fläckar och rengör som ny
- Finns i en mängd olika slagkraftiga färger
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beskrivning | ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer) |
| Typ av lim | Gummi, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Rött |
| Avsluta | Gloss |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | None |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur