Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkning Hörnmärken
Produktkod. 11791216
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Svart
Vitt
Längd (engelska):
5 tum
8 tum
10 tum
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
4 tum
Förpackningsstorlek:
1 paket
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (engelska) Bredd (engelska) unitSize
11791216 Vitt 8 tum 3 tum -
11731206 Klart 5 tum 2 tum 1 paket
11721206 Rött 5 tum 2 tum 1 paket
11761216 Blått 8 tum 3 tum 1 paket
11761226 Rött 10 tum 4 tum 1 paket
11771226 Klart 10 tum 4 tum 1 paket
11701236 Svart 10 tum 4 tum 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11791216 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104447
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Slitstark tejp perfekt för att markera halk- och pallförvaringsutrymmen, såväl som andra utsedda områden
Varaktighet
  • Tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Lågprofildesign minimerar revor och repor från medar, pallar etc.
  • Tillverkad av robust polyester och aggressivt lim
Smärtfri borttagning
  • Flisar inte och flagnar inte när den tas bort - lossnar i ett stycke
  • Ren borttagning utan några fula limrester eller skador på golvet
Hög synlighet
  • Högblank yta lyser som ny färg
  • Låg profil minimerar uppbyggnad av skräp längs kanterna som uppstår med tjockare (extruderade) golvmärken
  • Ytan motstår märken och fläckar och rengör som ny
  • Finns i en mängd olika slagkraftiga färger
Spécification
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer)
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Gloss
Formatera Tejpa
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) För golvhörnmärke, Används för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar
Glans 115 Gardner-enheter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
Antal per förpackning 20 Pieces/Pack
Kvantitet 20/Pk.
Form L-formad
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (L x B) 203.20 x 203.2 mm
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.32 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.20 mm
Höjd (engelska) 8 in.
Höjd (metrisk) 203.20 mm
Alternativt artikelnummer TS-76.20-514-COR-WT-20
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.