Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkning avdelare
Produktkod. 11771236
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Längd (engelska):
5 tum
8 tum
10 tum
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
4 tum
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11771236
Brand: Brady™ 104465
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstark T-formad tejp perfekt för att markera halk- och pallförvaringsutrymmen, såväl som andra avsedda områden
Varaktighet
  • Tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Lågprofildesign minimerar revor och repor från medar, pallar etc.
  • Tillverkad av robust polyester och aggressivt lim
Smärtfri borttagning
  • Flisar inte och flagnar inte när den tas bort - lossnar i ett stycke
  • Ren borttagning utan några fula limrester eller skador på golvet
Hög synlighet
  • Högblank yta lyser som ny färg
  • Låg profil minimerar uppbyggnad av skräp längs kanterna som uppstår med tjockare (extruderade) golvmärken
  • Ytan motstår märken och fläckar och rengör som ny
  • Finns i en mängd olika slagkraftiga färger
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer)
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Gloss
Formatera Tejpa
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) För golvhörnmärke, Används för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar
Glans 115 Gardner-enheter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
Antal per förpackning 20 Pieces/Pack
Kvantitet 20/Pk.
Form T-formad
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (LxB) 254 x 254 mm
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.60 mm
Höjd (engelska) 10 in.
Höjd (metrisk) 254.00 mm
Alternativt artikelnummer TS-101.60-514-DIV-WT-20