Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkning avdelare
Produktkod. 11781206
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Längd (engelska):
5 tum
8 tum
10 tum
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
4 tum
Förpackningsstorlek:
1 paket
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (engelska) Bredd (engelska) unitSize
11781206 Rött 5 tum 2 tum 1 paket
11791206 Klart 5 tum 2 tum 1 paket
11711216 Gult 5 tum 2 tum 1 paket
11721216 Svart 5 tum 2 tum 1 paket
11701216 Blått 5 tum 2 tum 1 paket
11731216 Vitt 5 tum 2 tum 1 paket
11701226 Rött 8 tum 3 tum 1 paket
11721226 Blått 8 tum 3 tum 1 paket
11711226 Klart 8 tum 3 tum 1 paket
11731226 Gult 8 tum 3 tum 1 paket
11741226 Svart 8 tum 3 tum 1 paket
11751226 Vitt 8 tum 3 tum 1 paket
11721236 Rött 10 tum 4 tum 1 paket
11731236 Klart 10 tum 4 tum 1 paket
11751236 Gult 10 tum 4 tum 1 paket
11741236 Blått 10 tum 4 tum 1 paket
11771236 Vitt 10 tum 4 tum 1 paket
11761236 Svart 10 tum 4 tum 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11781206 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 104436
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstark T-formad tejp perfekt för att markera halk- och pallförvaringsutrymmen, såväl som andra avsedda områden
Varaktighet
  • Tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Lågprofildesign minimerar revor och repor från medar, pallar etc.
  • Tillverkad av robust polyester och aggressivt lim
Smärtfri borttagning
  • Flisar inte och flagnar inte när den tas bort - lossnar i ett stycke
  • Ren borttagning utan några fula limrester eller skador på golvet
Hög synlighet
  • Högblank yta lyser som ny färg
  • Låg profil minimerar uppbyggnad av skräp längs kanterna som uppstår med tjockare (extruderade) golvmärken
  • Ytan motstår märken och fläckar och rengör som ny
  • Finns i en mängd olika slagkraftiga färger
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer)
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Rött
Avsluta Gloss
Formatera Tejpa
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För golvhörnmärke, Används för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar
Glans 115 Gardner-enheter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
Antal per förpackning 20 delar/paket
Kvantitet 20/Pk.
Form T-formad
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (L x B) 127 x 127 mm
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.80 mm
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 127.00 mm
Alternativt artikelnummer TS-50.80-514-DIV-RD-20