Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkning Föravståndsmärken
Färg:
Blått
Green
Gult
Rött
Svart
Vitt
Form:
Rektangel
Round
Rund
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
- Tejp tar bort rent utan några fula limrester eller skador på golvet
- Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
- Överstiger säkerhetskrav för rena, torra halkfria ytor pr ANSI A 1264.2-2006 och OSHA 1910.34
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beskrivning | ToughStripe Prespaced former |
| Typ av lim | Gummi, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Svart |
| Avsluta | Gloss |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | None |
| Visa mer |