Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkningstejp
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Svart, Gult
Svart, Vitt
Vitt
Vitt, Rött
White, Red
Bredd (engelska):
2 tum
3 in.
3 tum
4 tum
Bredd (metrisk):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Synlig golvmarkering förbättrar säkerheten och organisationen i nästan alla industriella miljöer
- Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
- Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
- Kan enkelt appliceras av en person som arbetar ensam
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beskrivning | ToughStripe GOLVTEJP |
| Typ av lim | Gummi, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Rött |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | None |
| Visa mer |