Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkningstejp
Produktkod. 11781675
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Svart, Gult
Svart, Vitt
Vitt
Vitt, Rött
White, Red
Bredd (engelska):
2 tum
3 in.
3 tum
4 tum
Bredd (metrisk):
5.08 cm
7.6 cm
7.62 cm
10.2 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11781675
Brand: Brady™ 104319
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ToughStripe™ Golvmärkningstejp (3,5 m/100 fot i längd) är en långvarig, kraftig lösning för att markera golv, gångar, arbetsceller och andra avsedda områden.
  • Synlig golvmarkering förbättrar säkerheten och organisationen i nästan alla industriella miljöer
  • Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
  • Kan enkelt appliceras av en person som arbetar ensam
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe GOLVTEJP
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning None
Färg Svart, Vitt
Avsluta Glans
Formatera Tejpa
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Används för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar
Glans 115 Gardner-enheter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
Antal per förpackning 1 Roll/Pack
Kvantitet 1 rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (LxB) 100 fot x 2 tum. (30,48 mx 5,08 cm)
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5.08 cm
Alternativt artikelnummer TS-50.80-514-BK/WT-STR-RL