Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Etiketter med överlaminat
Produktkod. 11721006
Färg:
Blått
Grön, Klar, Clear
Gul, Klar, Clear
Gult, Klart
Orange, Klar, Clear
Röd, Klar, Clear
Svart, Klar, Clear
Vitt, Klart
Längd (engelska):
100 fot
Bredd (engelska):
1,12 tum
1,12 tum.
2,25 tum
2,25 tum.
Bredd (metrisk):
2,86 cm
5,71 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11721006
Brand: Brady™ 142155
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • 1 rulle B-483 polyester
  • 1 rulle B-634 polyesteröverlaminat
Skapa skräddarsydda golvetiketter snabbt och enkelt
Enkel trestegsprocess
  • Skriv ut etikett
  • Placera på golvet
  • Applicera överlaminat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning GlobalMark ToughStripe golvmärkningstejp med överlaminat
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt, Klart
Avsluta Glans
Formatera Tejpa
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) För hög vidhäftning till texturerade metaller och plast med låg ytenergi
För användning med (utrustning) GlobalMark™ 2 och BMP™ 71 etikettskrivare
Inkluderar 1 rulle tejp och 1 rulle över laminat
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
Antal per förpackning 2 Rolls/Kit
Kvantitet 1 Kit
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.203 mm
Mått (LxB) 100 fot x 1,12 tum. (30,48 mx 2,86 cm)
Längd (engelska) 100 fot
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 1,12 tum.
Bredd (metrisk) 2,86 cm
Alternativt artikelnummer GMK B-483 WT 28,6mm& B-634OLam