Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Etiketter med överlaminat
Produktkod. 11721016
Färg:
Blått
Grön, Klar, Clear
Gul, Klar, Clear
Gult, Klart
Orange, Klar, Clear
Röd, Klar, Clear
Svart, Klar, Clear
Vitt, Klart
Längd (engelska):
100 fot
Bredd (engelska):
1,12 tum
1,12 tum.
2,25 tum
2,25 tum.
Bredd (metrisk):
2,86 cm
5,71 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11721016
Brand: Brady™ 142172
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • 1 roll of B-483 polyester
  • 1 roll of B-634 polyester overlaminate
Skapa skräddarsydda golvetiketter snabbt och enkelt
Easy Three-Step Process
  • Print label
  • Position on floor
  • Apply overlaminate
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EC
Beskrivning GlobalMark ToughStripe Floor Marking Tape with Overlaminate
Typ av lim Rubber, Permanent
Beläggning None
Färg Grön, Klar, Clear
Avsluta Gloss
Formatera Continuous
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) For high adhesion to textured metals and low surface energy Plastics
För användning med (utrustning) GlobalMark™ 2 and BMP™ 71 label printer
Inkluderar 1 Roll of tape and 1 roll of over laminate
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
Antal per förpackning 2 Rolls/Kit
Kvantitet 1 Kit
Temperaturområde (engelska) 0°F to 130°F
Temperaturområde (metriskt) -18°C to +54°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.203 mm
Mått (LxB) 100 ft. x 1.12 in. (30.48 m x 2.86 cm)
Längd (engelska) 100 fot
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 1,12 tum
Bredd (metrisk) 2,86 cm