Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Etiketter med överlaminat
Färg:
Blått
Grön, Klar, Clear
Gul, Klar, Clear
Gult, Klart
Orange, Klar, Clear
Röd, Klar, Clear
Svart, Klar, Clear
Vitt, Klart
Längd (engelska):
100 fot
Bredd (engelska):
1,12 tum
1,12 tum.
2,25 tum
2,25 tum.
Bredd (metrisk):
2,86 cm
5,71 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
Innehåller
- 1 roll of B-483 polyester
- 1 roll of B-634 polyester overlaminate
Easy Three-Step Process
- Print label
- Position on floor
- Apply overlaminate
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/95/EC |
| Beskrivning | GlobalMark ToughStripe Floor Marking Tape with Overlaminate |
| Typ av lim | Rubber, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Gul, Klar, Clear |
| Avsluta | Gloss |
| Formatera | Tape |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Visa mer |