Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Överlaminat golvtejp
Produktkod. 11750996
Change view
Längd (engelska):
50 fot
100 fot
Bredd (engelska):
1 tum
1,12 tum.
2 tum
2,25 tum.
3 tum
4 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Bredd (engelska) unitSize
11750996 50 fot 1 tum 1 rulle
11760996 50 fot 2 tum 1 rulle
11770996 100 fot 1,12 tum. Varje
11790996 100 fot 3 tum Varje
11701006 100 fot 4 tum Varje
11780996 100 fot 2,25 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11750996 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142134
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust polyestertejp för användning på golv
  • Mycket hållbar
  • Lätt att applicera
  • Lätt att ta bort
  • Klar med en blank finish
  • Finns i flera bredder och längder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe överlamineringstejp
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning None
Färg Klart
Avsluta Glans
Formatera Label
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Används som ett genomskinligt skydd över laminat för Brady ToughStripe™ märka
Glans 115 Gardner-enheter
Livslängd 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
Antal per förpackning 1 Roll/Pack
Kvantitet 1 rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (L x B) 15.24 m x 25.4 mm
Längd (engelska) 50 fot
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer OVERLam B-634 25,4 mm X 15,24 m