Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Överlaminat golvtejp
Produktkod. 11790996 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (engelska):
50 fot
100 fot
Bredd (engelska):
1 tum
1,12 tum.
2 tum
2,25 tum.
3 tum
4 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
11790996 100 fot 3 tum Varje
11750996 50 fot 1 tum 1 rulle
11760996 50 fot 2 tum 1 rulle
11770996 100 fot 1,12 tum. Varje
11701006 100 fot 4 tum Varje
11780996 100 fot 2,25 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11790996 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142138
Beräknad leverans: 15-12-2026
Robust polyestertejp för användning på golv
  • Mycket hållbar
  • Lätt att applicera
  • Lätt att ta bort
  • Klar med blank finish
  • Finns i flera bredder och längder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe överlamineringstejp
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart
Avsluta Glans
Formatera Etikett
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Används som ett genomskinligt skydd över laminat för Brady ToughStripe™ märka
Glans 115 Gardner-enheter
Livslängd 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Kvantitet 1 rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (L x B) 30.48 m x 76.2 mm
Längd (engelska) 100 fot
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76 mm
Alternativt artikelnummer OVERLam B-634 76,2mm X 30,48m