Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Polyester Golv Dot
Beskrivning
Tillverkade av tuff, elastisk polyester och aggressivt lim, dessa prickar tål gaffeltrucktrafik utan att rivas eller lyftas.
Smärtfri borttagning
- Flisar inte och flagnar inte när den tas bort - lossnar i ett stycke
- Ren borttagning utan några fula limrester eller skador på golvet
- Högblank yta lyser som ny färg
- Låg profil minimerar uppbyggnad av skräp längs kanterna som uppstår med tjockare (extruderade) golvmärken
- Ytan motstår märken och fläckar och rengör som ny
- Diameter: 8,89 cm (3,5 tum)
- Material: ToughStripe Polyester
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beskrivning | ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer) |
| Typ av lim | Gummi, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Rött |
| Avsluta | Högglans |
| Formatera | Etikett |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Hold (Håll) |
| Visa mer |