Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Polyester Golv Dot
Produktkod. 11757314
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 11757314
Brand: Brady™ 104403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applicera helt enkelt dessa robusta prickar en gång och var klar
Tillverkade av tuff, elastisk polyester och aggressivt lim, dessa prickar tål gaffeltrucktrafik utan att rivas eller lyftas.
Smärtfri borttagning
  • Flisar inte och flagnar inte när den tas bort - lossnar i ett stycke
  • Ren borttagning utan några fula limrester eller skador på golvet
Hög synlighet
  • Högblank yta lyser som ny färg
  • Låg profil minimerar uppbyggnad av skräp längs kanterna som uppstår med tjockare (extruderade) golvmärken
  • Ytan motstår märken och fläckar och rengör som ny
Specifikationer
  • Diameter: 8,89 cm (3,5 tum)
  • Material: ToughStripe Polyester
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer)
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning None
Färg Gult
Avsluta Högglans
Formatera Label
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Används för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar
Glans 115 Gardner-enheter
Livslängd 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
Antal per förpackning 400 Labels/Roll
Kvantitet 350/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (LxB) 88.9 x 88.9 mm
Längd (engelska) 3.5 in.
Bredd (engelska) 3.5 in.
Bredd (metrisk) 88.9 mm
Diameter (engelska) 3,5 tum
Diameter (metrisk) 8.89 cm
Alternativt artikelnummer TS-DIA89-514-YL-RL