Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Polyestergolvfotavtryck
Produktkod. 11721196
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11721196 Rött 1 paket
11741196 Blått 1 paket
11731196 Klart 1 paket
11761196 Svart 1 paket
11771196 Vitt 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11721196 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 104406
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Visuellt dirigera trafiken med dessa footprint-dekaler
Dessa klistermärken är designade för att enkelt appliceras för hand och är gjorda av ett hårt, tåligt material som klarar av trucktrafik utan att rivas eller lyftas.
  • Lågprofildesign minimerar revor och repor från skidar, palljack med mera.
  • Tillverkad av robust polyester och aggressivt lim
  • Den flagnar inte och flagnar inte när den tas bort – lossnar i ett stycke
  • Ren borttagning utan fula limrester eller skador på golvet
  • Högblank yta glänser som ny färg
  • Låg profil minimerar skräpuppbyggnad längs kanterna som uppstår vid tjockare (extruderade) golvmärken
  • Ytan motstår märken och suddar och rengörs som ny
  • Mått: 25,4 x 8,89 cm (10 x 3,5 tum)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer)
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Rött
Avsluta Högglans
Formatera Etikett
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Används för att visuellt dirigera trafik i hela din anläggning
Glans 115 Gardner-enheter
Livslängd 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
Antal per förpackning 5 par/pack
Kvantitet 10/Pk.
Form Fot
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (L x B) 254.00 x 88.9 mm
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (engelska) 3,5 tum
Bredd (metrisk) 88.90 mm
Höjd (engelska) 10 tum
Höjd (metrisk) 254.00 mm
Alternativt artikelnummer TS-514-FOT-RD-10