Beskrivning
Dessa klistermärken är designade för att enkelt appliceras för hand och är gjorda av ett hårt, tåligt material som klarar av trucktrafik utan att rivas eller lyftas.
- Lågprofildesign minimerar revor och repor från skidar, palljack med mera.
- Tillverkad av robust polyester och aggressivt lim
- Den flagnar inte och flagnar inte när den tas bort – lossnar i ett stycke
- Ren borttagning utan fula limrester eller skador på golvet
- Högblank yta glänser som ny färg
- Låg profil minimerar skräpuppbyggnad längs kanterna som uppstår vid tjockare (extruderade) golvmärken
- Ytan motstår märken och suddar och rengörs som ny
- Mått: 25,4 x 8,89 cm (10 x 3,5 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beskrivning | ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer) |
| Typ av lim | Gummi, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Högglans |
| Formatera | Etikett |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Hold (Håll) |
| Visa mer |