Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Förutsatta golvpilar
Produktkod. 11747084 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Visad text:
Förspaced pil
Pil
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Visad text Förpackningsstorlek
11747084 Vitt Pil 1 paket
11761276 Klart Förspaced pil 1 rulle
11771276 Blått Förspaced pil 1 rulle
11791276 Svart Förspaced pil 1 rulle
11701286 Vitt Förspaced pil 1 rulle
11751276 Rött Förspaced pil 1 rulle
11781276 Gult Förspaced pil 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11747084 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 104417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 SEK
    1453.69 SEK / Paket med 1
    Save 186.31 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows är gjorda av B-514 polyestermaterial som är idealiskt för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar.
  • Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Tejp tar bort rent utan några fula limrester eller skador på golvet
  • Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
  • Överstiger säkerhetskrav för rena, torra halkfria ytor pr ANSI A 1264.2-2006 och OSHA 1910
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternativt artikelnummer TS-50.80X127.00-514-ARO-WT-100
Avsluta Högglans
Material Polyester
Kvantitet 100/Pk.
Typ av lim Permanent gummi
Beskrivning ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer)
Monteringstyp Self-adhesive
För användning med (applikation) Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och peka ut viktig säkerhetsutrustning och utgångsvägar
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 127 mm
Max. Temperatur (engelska) 130 °F
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Tjocklek 2 mil
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 54 °C
Form Pil
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130° F
Mått (L x B) 50.80 x 127 mm
Visad text Pil
Produkttyp Golvpilar