Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Förutsatta golvpilar
Produktkod. 11761276
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Visad text:
Pil
Prespaced Arrow
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Produktkod. 11761276
Brand: Brady™ 104527
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows är gjorda av B-514 polyestermaterial som är idealiskt för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar.
  • Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Tejp tar bort rent utan några fula limrester eller skador på golvet
  • Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
  • Överstiger säkerhetskrav för rena, torra halkfria ytor pr ANSI A 1264.2-2006 och OSHA 1910
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternativt artikelnummer TS-50.80-514-PREARO-GR-RL
Avsluta Högglans
Material Polyester
Kvantitet 100/Pk.
Typ av lim Permanent gummi
Beskrivning ToughStripe Prespaced former
För användning med (applikation) Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och peka ut viktig säkerhetsutrustning och utgångsvägar
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 127 mm
Max. Temperatur (engelska) 130 °F
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Tjocklek 2 mil
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 54 °C
Form Pil
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130° F
Mått (L x B) 50.80 x 127 mm
Visad text Prespaced Arrow
Produkttyp Golvpilar