Läs mer
Brady™ ToughStripe™Strålningsområde med piktogram golvsäkerhetsskylt
Produktkod. 11711705 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
457,20 x 355,60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11711705 457,20 x 355,60 mm Varje
1 options
Produktkod. 11711705 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 104488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 SEK
    1044.00 SEK / Paket med 1
    Save 201.00 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Hjälper till att följa OSHA:s föreskrifter för strålsäkerhet
  • ToughStripe golvskyltar har slitstark golvmarkeringstejp med ett högpresterande lim
  • Skylten läser STRÅLNINGSOMRÅDE (med bild och antisladdområden)
  • Svart och magenta på gult
  • Storlek: 35,56Hx 45,72 Wcm (14Hx 18W in.)
  • B-534 polyester— yttryckt polyester med klart polyesteröverlaminat, halkskydd och gummibaserat lim
  • Ljusa färger och fet text ger hög synlighet för viktiga meddelanden
  • Designad för att klara tuffa industriella miljöer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller säkerhetsstandarder för rena, torra halkfria ytor pr ANSI A 1264.2-2006 & OSHA 1910.22
Alternativt artikelnummer B534 14X18 BLK,MAG/YEL FÖRSIKTIGHET RAD OMRÅDE
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent gummi
Beskrivning ToughStripe - Förtryckta golvskyltar
Monteringstyp Self-adhesive
För användning med (applikation) Används för att markera gångar, gångar, lagringsplatser, peka ut säkerhetsutrustning och utgångar och upprätthålla krav på skyddsutrustning
Höjd (engelska) 14 tum
Höjd (metrisk) 355.60 mm
Max. Temperatur (engelska) 130 °F
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Tjocklek 0,01 tum.
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 457.20 mm
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 54 °C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130° F
Språk Engelska
Mått (L x B) 457,20 x 355,60 mm
Visad text Strålningsområde
Produkttyp Golvsäkerhetsskylt
Färg Rosa på gult