Läs mer
Brady™ ToughStripe™Varning: Gaffeltrucktrafik med piktogram golvsäkerhetsskylt
Produktkod. 11756365 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11756365 Polyester Varje
1 options
Produktkod. 11756365 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 104512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    1044.00 SEK / Paket med 1
    Save 136.00 SEK
    11% Av
I lager
Använd dessa skyltar på viktiga platser för att påminna gaffeltruckförare och andra lageranställda att stanna eller ta etablerade vägar för att undvika potentiella faror eller olyckor.
  • ToughStripe golvskyltar har slitstark golvmarkeringstejp med ett högpresterande lim
  • På skylten står VARNING GAFFELLIFTTRAFIK (med bild och halkskydd)
  • Svart på gult
  • Diameter: 43,18 cm (17 tum)
  • B-534 polyester— yttryckt polyester med klart polyesteröverlaminat, halkskydd och gummibaserat lim
  • Ljusa färger och fet text ger hög synlighet för viktiga meddelanden
  • Designad för att klara tuffa industriella miljöer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternativt artikelnummer B534FS 17 tum. BLK/YEL WRNG GAFFLERTRAFIK
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent gummi
Beskrivning ToughStripe - Förtryckta golvskyltar
Diameter (engelska) 17 tum
Diameter (metrisk) 431.80 mm
För användning med (applikation) För att kommunicera viktiga säkerhets- och varningsmeddelanden till anställda
Max. Temperatur (engelska) 130 °F
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Tjocklek 0,01 tum.
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 54 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130° F
Språk Engelska
Visad text Varning Gaffeltrucktrafik
Produkttyp Golv märkning tecken
Färg Svart på gult