Läs mer
Brady™ Toppetiketter på flaskan
Produktkod. 13563310
Bredd (engelska):
0,3 tum.
0,5 tum
Höjd (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
Diameter (engelska):
0,38 tum.
0,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13563310
Brand: Brady™ 142918
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) Vial Top Etiketter är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som flaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • B-490-etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
  • Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
  • Bra smutsmotstånd, lösningsmedelsbeständighet och hög lågtemperaturprestanda /på -320 till 212° F (-196 till 100° C)
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC
Specifikationer
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Visa Consignment
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Laboratorieetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Använd i laboratorieidentifiering som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) BBP ™33
Horisontell upprepning (metrisk) 12.07 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
Antal per förpackning 1500 Labels/Box
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturområde (engelska) -320°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (LxB) 0,375 x 0,375 tum.
Längd (engelska) 0.375 in.
Bredd (engelska) 0,3 tum.
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 50.80 mm
Höjd (engelska) 0,375 tum
Höjd (metrisk) 10 mm
Diameter (engelska) 0,38 tum.
Diameter (metrisk) 1 cm
Alternativt artikelnummer B33-143-492