Läs mer
Brady™ Vinyltejp (B-595) för BBP31- och BBP33-skrivare
Produktkod. p-4933113
Färg:
Brun
Guld
Lila
Storlek (metrisk):
30,4 m x 1,27 cm
30,4 m x 10,1 cm
30,4 m x 2,8 cm
30,4 m x 5,7 cm
Storlek (engelska):
0,5 tum x 100 fot.
100 fot x 1,125 tum.
100 fot x 2,25 tum.
100 fot x 4 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11716495
Brand: Brady™ 141997
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inomhus/Outdoor Vinyl (B-595) tejp för allmän anläggning och säkerhetsidentifiering
  • Hållbar och lågkrympande med permanent akryllim kan appliceras vid kall temperatur
  • Anpassar sig efter oregelbundna, böjda, grova och mycket strukturerade ytor
  • Används på målade askeblock, ojämnt trä, texturerad plast, pappersmantlade rör, pulverlackerade ytor
  • Fäster till lågenergiföremål (PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plast, återvunnen plast)
  • Rekommenderad Ribbon Series: R-10000 Series
  • Servicetemperatur: -40° till 180 °F°
  • Appliceringstemperatur: 0° till 180 °F°
  • Genomsnittlig hållbarhet utomhus: 8 till 10 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS5609:1986 2 § och 3 §
Beskrivning Vinyltejp inomhus/utomhus för BBP3x-skrivare
Typ av lim Permanent akryl
Färg Brun
Avsluta Glans
Material Vinyl (B-595)
Produkttyp Vinyltejp inomhus/utomhus
För användning med (applikation) Rörmärkning, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 st
Storlek (engelska) 100 fot x 1,125 tum.
Storlek (metrisk) 30,4 m x 2,8 cm
Programvarutyp Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.40 m
Bredd (engelska) 1,125 tum
Bredd (metrisk) 2.8 cm
Höjd (metrisk) 30.4 m
Alternativt artikelnummer B30C-1125-595-BR