Läs mer
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer
Produktkod. 11715603
Färg:
Blått
Brun
Grå
Grön
Guld
Himmelsblå
Klart
Lila
Ljusblå
Ockra
Rosa
Solbränna
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11715603
Brand: Brady™ 142343
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS5609:1986 Section 2 and section 3
Beskrivning BMP71 Label Printer Tapes
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Brun
Avsluta Gloss
Material Vinyl (B-595)
Produkttyp Tape
För användning med (applikation) Labeling pipes, walls, equipment, windows
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea.
Storlek (engelska) 50 ft. x 1 in.
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +82°C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 15.24 m x 2.54 cm (50 ft. x 1 in.)
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 cm
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 2.54 cm
Höjd (metrisk) 15.24 m