Läs mer
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer
Färg:
Blått
Brun
Grå
Grön
Guld
Himmelsblå
Klart
Lila
Ljusblå
Ockra
Rosa
Solbränna
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vinyl film with permanent adhesive
- Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
- Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
- Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BS5609:1986 Section 2 and section 3 |
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Tapes |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | Ljusblå |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Vinyl (B-595) |
| Produkttyp | Tape |
| För användning med (applikation) | Labeling pipes, walls, equipment, windows |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |