Läs mer
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer
Färg:
Blått
Brun
Grå
Grön
Guld
Himmelsblå
Klart
Lila
Ljusblå
Ockra
Rosa
Solbränna
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vinyl film with permanent adhesive
- Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
- Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
- Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ockra |
| Material | Vinyl (B-595) |
| Produkttyp | Tape |
| För användning med (applikation) | Labeling pipes, walls, equipment, windows |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Printer |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Storlek (engelska) | 50 ft. x 1 in. |
| Mått (LxB) | 15.24 m x 2.54 cm (50 ft. x 1 in.) |
| Längd (engelska) | 50 ft. |
| Längd (metrisk) | 15.24 m |
| Visa mer |