Läs mer
Brady™ BradyGrip™ Tryck-på kroketiketter
Produktkod. 30058094 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
22,86 mx 25,40 mm
Produktkod. Mått (L x B)
30058094 22,86 mx 25,40 mm
1 options
Produktkod. 30058094 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 176590
Beräknad leverans: 07-01-2027
Kombinera kraften med färgmärkning på begäran och flexibiliteten hos VELCRO™ material för oöverträffad identifiering av ledningar och kablar med hjälp av BradyGrip™ Print-on kroketiketter.
  • Enkelt applicera, flytta om och ta bort detta exklusiva print-and-place-material skapat från en Brady och VELCRO™ Varumärkespartnerskap
  • Håll ledningar och kablar tydligt identifierade för att klara installationer, felsökning och reparationer
  • Använd färg för att lägga till starka visuella signaler när du lokaliserar tråd- och kabelbuntar
  • Skriv helt enkelt ut din unika etikett och applicera sedan på din VELCRO™ Stämpla ONE-WRAP™ Rulla
  • Inbyggt LabelSense™ teknologin möjliggör patron- och skrivarkommunikation för snabba byten, automatisk etikettinställning och sömlös mjukvaruinteraktion
  • För användning med BradyJet™ J7300 färgetikettskrivare
  • Bläckpatroner krävs för att skriva ut detta material, använd artikelnummer P-CMY-1 och PK-1
  • VELCRO™ Stämpla ONE-WRAP™ produkt ingår inte i köpet. VELCRO™ och ONE-WRAP™ är registrerade varumärken för Velcro IP-innehav LLC . Används med tillstånd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Beskrivning BradyGrip Print-on kroketiketter med VELCRO Brand krok för BradyJet J7300 färgetikettskrivare
Typ av lim Krok och loop
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av tråd och kabel
För användning med (utrustning) J7300
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1
Tjocklek (engelska) 0,016 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.406 mm
Mått (L x B) 22,86 mx 25,40 mm
Längd (engelska) 22.86 m
Längd (metrisk) 22.86 m
Bredd (engelska) 25.40 mm
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Alternativt artikelnummer JC-1000-2414