Läs mer
Brady™ BradyGrip™ Tryck-på-krok-etiketter med VELCRO™ Märke Krok
Produktkod. 17971940
Change view
Mått (L x B):
12 fot x 0,25 tum.
12 fot x 0,5 tum.
12 fot x 0,75 tum.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17971940 12 fot x 0,25 tum.
17991940 12 fot x 0,5 tum.
17991930 12 fot x 0,75 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17971940 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170727
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Placera, ta bort och flytta enkelt etiketter på kabelbuntar med BradyGrip™ Print-on Hook etikettmaterial (B-414), parat med VELCRO™ Stämpla ONE-WRAP™ Rullar. Tillgänglig för Brady™ bärbara etikettskrivare.
  • Designad i samarbete med Velcro™ Företag för att enkelt och säkert märka tråd- och kabelbuntar
  • Konstruerad för långvarig användning och återanvändning
  • Tillverkad med Velcro™ Märkeskrokar för säker placering på VELCRO™ Stämpla ONE-WRAP™ Remmar
  • Lätt att placera om och återanvända när du behöver uppdatera dina paket
  • VELCRO™ Stämpla ONE-WRAP™ produkt ingår inte i köpet
  • VELCRO™ och ONE-WRAP™ är registrerade varumärken för Velcro™ IP-innehav, LLC
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av tråd och kabel
För användning med (utrustning) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Kvantitet 1
Temperaturområde (engelska) -40°F to 122°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to 50°C
Tjocklek (engelska) 0.015 in
Tjocklek (metrisk) 0.381 mm
Mått (L x B) 12 fot x 0,25 tum.
Längd (engelska) 12 ft.
Längd (metrisk) 3.66 m
Bredd (engelska) 0.25 in
Bredd (metrisk) 6.35 mm
Alternativt artikelnummer M4C-250-414