Läs mer
Brady™ BradyGrip™ Tryck-på-krok-etiketter med VELCRO™ Krok för M7-skrivare
Produktkod. 17889144
Mått (LxB):
20 fot x 0,25 tum.
20 fot x 0,5 tum
20 fot x 0,75 tum
20 fot x 1 tum.
20 fot x 1,5 tum
Produktkod. 17889144
Brand: Brady™ 173238
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För tråd- och kabel-ID ™är BradyGrips tryckkrokmaterial ett unikt tryck-och-placeringsmaterial som enkelt kan appliceras, flyttas om eller tas bort.
  • Har en tryckbar framsida och greppbar baksida med små krokar
  • Fäster till VELCRO™ Stämpla ONE-WRAP™ Rem för enkel tråd- och kabel-ID
  • Skadar inte ledningar och kablar som nylonbuntband
  • Maximerar din drifttid med snabbare, utskrivbart ID på kabelbuntar
  • VELCRO™ Stämpla ONE-WRAP™ produkt ingår inte i köpet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Icke vidhäftande
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av tråd och kabel
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 20 ft.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +50 °C
Tjocklek (engelska) 0,015 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.381 mm
Mått (LxB) 20 fot x 0,25 tum.
Längd (engelska) 20 ft.
Längd (metrisk) 6.1 m
Bredd (engelska) 0,25 tum
Bredd (metrisk) 6.35 mm
Alternativt artikelnummer M7C-250-414