Läs mer
Brady™ BradyJet™ J2000 polypropenetiketter
Storlek (engelska):
1 x 3 tum.
100 fot x 1,125 tum.
3,35 x 2,17 tum.
4,33 x 2,95 tum.
6,1 x 4,13 tum.
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Polypropen |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Ink Jet |
| Produkttyp | Label |
| Visa mer |