Läs mer
Brady™ BradyJet™ J2000 polypropenetiketter
Produktkod. 17170391
Storlek (engelska):
1 x 3 tum.
100 fot x 1,125 tum.
3,35 x 2,17 tum.
4,33 x 2,95 tum.
6,1 x 4,13 tum.
Produktkod. 17170391
Brand: Brady™ 150545
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemikaliebeständiga lågtemperaturetiketter idealiska för fullfärgsidentifiering och streckkodstillämpningar
  • Detta B-7425J polypropenmaterial är idealiskt för fullfärgsidentifiering och streckkodstillämpningar där motstånd mot flytande kväve, autoklavförhållanden och starka kemikalier krävs
  • Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
  • Perfekt för laboratorieidentifiering där etiketter kan komma i kontakt med starka kemikalier
  • Drifttemperatur på -112 till 158° F (-80 till 70° C)
  • Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoclavable
    Typ av lim Akryl, Permanent
    Beläggning None
    Färg Vitt
    Avsluta Matte
    Formatera Die-cut
    Material Polypropen
    Utskrivbara sidor Single-side Printable
    Tryckteknik Ink Jet
    Produkttyp Label
    Sterilitet Non-sterile
    För användning med (applikation) Barcode labelling, Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Hazard communication identification, Laboratory labelling
    För användning med (utrustning) BradyJet™ J2000
    Etiketter per rad 1
    Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
    Antal per förpackning 1000 Labels/Bag
    Kvantitet 1000/Pk.
    Form Rectangle
    Storlek (engelska) 1 x 3 tum.
    Temperaturområde (engelska) -112°F to +158°F
    Temperaturområde (metriskt) -80°C to +70°C
    Tjocklek (engelska) 0,005 tum.
    Tjocklek (metrisk) 0.127 mm
    Mått (LxB) 25.40 x 76.2 mm
    Längd (engelska) 1 in.
    Bredd (engelska) 3,2 tum.
    Bredd (metrisk) 76.20 mm
    Höjd (engelska) 1 tum
    Höjd (metrisk) 25.40 mm
    Alternativt artikelnummer J20-18-7425J