Läs mer
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionable Inkjet Vinyl Etiketter
Produktkod. 17120451
Mått (LxB):
100 fot x 1,125 tum.
100 fot x 2,25 tum.
100 fot x 4 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17120451
Brand: Brady™ 151109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det speciella aggressiva klistret på detta repositionerbara bläckstrålematerial förblir på plats när du behöver det, men avlägsnas rent utan att lämna kvar limrester, vilket gör det idealiskt för 5S- och lagerapplikationer.
  • Slitstarkt och flexibelt material gör den idealisk för områden där identifiering ofta ändras
  • Servicetemperatur på -40 till 60 °C (40 till 140 °F)
Specifikationer
Typ av lim Akryl, Removable
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Continuous
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Ink Jet
Produkttyp Flytbar
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Tillfällig märkning
För användning med (utrustning) BradyJet™ J2000
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 1 Label/Bag
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +140 °F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +60°C
Tjocklek (engelska) 0.01 in.
Tjocklek (metrisk) 0.254 mm
Mått (LxB) 100 fot x 4 tum.
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 4 in.
Bredd (metrisk) 101.60 mm
Alternativt artikelnummer J20C-4000-2581