Läs mer
Brady™ BradyJet™ J5000 Repositionable Inkjet Vinyl Etiketter
Produktkod. 17439212 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
30 meter x 10 tum
30 meter x 15 cm.
30 meter x 20 cm.
30 meter x 6,8 cm.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17439212 30 meter x 20 cm.
17409212 30 meter x 6,8 cm.
17419212 30 meter x 10 tum
17429212 30 meter x 15 cm.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17439212 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 151113
Beräknad leverans: 04-12-2026
Det speciella aggressiva klistret på detta repositionerbara bläckstrålematerial förblir på plats när du behöver det, men avlägsnas rent utan att lämna kvar limrester, vilket gör det idealiskt för 5S- och lagerapplikationer.
  • Slitstarkt och flexibelt material gör den idealisk för områden där identifiering ofta ändras
  • Servicetemperatur på -40 till 60 °C (40 till 140 °F)
Specifications
Typ av lim Akryl, Flyttbart
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Ink Jet
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillfällig märkning
För användning med (utrustning) BradyJet™ J5000
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 etikett/väska
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +140 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +60 °C
Tjocklek (engelska) 0,01 tum
Tjocklek (metrisk) 0.254 mm
Mått (L x B) 30 meter x 20 cm.
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 203.20 mm
Alternativt artikelnummer J50C-8000-2581