Läs mer
Brady™ BradyJet™ J7300 färgetikettskrivare
Beskrivning
- Idealisk för industriell märkning som ändras ofta, från regulatoriska skyltar och Lean visuals till streckkodning, labb-ID, GHS-märkning och UL/komponent-ID
- LabelSense™ teknologin gör det möjligt för skrivare, material och bläck att prata med varandra för automatisk deligenkänning, inställningar och justeringar
- Dubbla CMY och äkta svarta (K) bläckpatroner ger livfulla färger, djupa svarta, mörka toner, läsbara streckkoder och skarp text jobb efter jobb
- Skriver ut fläckfritt bläck på etiketter som motstår vatten, kemikalier och nötning för upp till två års hållbarhet utomhus (även längre inomhus)
- Print Utility-instrumentpanelen hjälper dig att planera, budgetera och felsöka med statusvarningar, en jobbkostnadskalkylator, fjärrövervakning och mer
- Exteriör LED-belysning och genomskinligt lock kommunicerar skrivarstatus i realtid
- Skickas med gratis Brady Workstation Basic-programvara som innehåller grundläggande appar och funktioner för att skapa etiketter.
- Optimerad Windows™ drivrutinen låter dig ansluta till programvara från tredje part och skriva ut PDF-filer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivare |
| Färg | Blå, grå |
| Visningstyp | Färg LCD-pekskärm |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Längd (engelska) | 9,09 tum. |
| Bredd (engelska) | 14,81 tum. |
| Längd (metrisk) | 230.89 mm |
| Bredd (metrisk) | 376.30 mm |
| Visa mer |