Beskrivning
- Idealisk för fullfärgsidentifiering och streckkodstillämpningar där motståndskraft mot flytande kväve, autoklavförhållanden och starka kemikalier krävs
- Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
- Perfekt för laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör och provrör
- Kemikaliebeständig, köldbeständig, högtemperaturbeständig, lågtemperaturbeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matt |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polypropen |
| Tryckteknik | Ink Jet |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Laboratorie-/hälsoidentifiering |
| Visa mer |