Läs mer
Brady™ BradyJet™ Laboratorieetiketter med sekundäretikett
Produktkod. 16190491 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,375 x 1 tum
0,5 x 1 tum
0,5 x 1,5 tum
0,75 x 1 tum
Kvantitet:
1500/rull
2000/Roll
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet Förpackningsstorlek
16190491 0,75 x 1 tum 2000/Roll -
16140481 0,375 x 1 tum 1500/rull -
16150481 0,5 x 1 tum 1500/rull -
16160491 0,5 x 1,5 tum 1500/rull -
16110481 0,375 x 1 tum 2000/Roll Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16190491 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 150015
Beräknad leverans: 02-11-2026
Brady™ BradyJet™ Laboratorieetiketter med sekundär etikett är idealiska för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
  • Idealisk för fullfärgsidentifiering och streckkodstillämpningar där motståndskraft mot flytande kväve, autoklavförhållanden och starka kemikalier krävs
  • Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
  • Perfekt för laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör och provrör
  • Kemikaliebeständig, köldbeständig, högtemperaturbeständig, lågtemperaturbeständig
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Akryl
Färg Vitt
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Polypropen
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorie-/hälsoidentifiering
För användning med (utrustning) BradyJet J2000
Kvantitet 2000/Roll
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +70 °C
Mått (L x B) 0,75 x 1 tum
Alternativt artikelnummer J20-88-7425J