Läs mer
Brady™ BradyJet Laboratorievinyletiketter
Vinyletiketter för allmänt bruk inomhus med specialformulerad topplack för förbättrad hållbarhet och färg
Brand: Brady™ 150546
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Specifikationer
| Akryl, Permanent | |
| Vitt | |
| Stansad | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Elektrisk märkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, identifiering av farokommunikation, Lean och 5S-märkning, låsmärkning, rör- och ventilmärkning, säkerhetsidentifiering, lagermärkning | |
| Sekundär etikett ingår inte | |
| -40 °C | |
| 1000/Pk. | |
| 1 x 3 tum. | |
| -40 °C till +60 °C | |
| 0.135 mm | |
| 1 tum | |
| 76.20 mm | |
| 25.40 mm |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Ink Jet | |
| Icke-steril | |
| BradyJet™ J2000 | |
| 1 | |
| 1000 etiketter/påse | |
| Rektangel | |
| -40 °F till +140 °F | |
| 0,0054 tum. | |
| 25.40 x 76.2 mm | |
| 3,2 tum. | |
| 1 tum | |
| J20-18-2595 |