Läs mer
Brady™ BradyJet™ Förskurna vinyletiketter
Beskrivning
- Tillverkad av vinyl för allmänt bruk inomhus
- Har en specialformulerad topplack för förbättrad hållbarhet och färg
- Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
- Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
- Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
- Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet™ J2000 färgetikettskrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Vinyl |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Ink Jet |
| Produkttyp | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |