Läs mer
Brady™ BradyJet™ Förskurna vinyletiketter
Produktkod. 16150491
Change view
Mått (LxB):
3,35 x 2,17 tum.
4,33 x 2,95 tum.
6,10 x 4,13 tum.
Dimensione della confezione:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mått (LxB) unitSize
16150491 6,10 x 4,13 tum. -
16110491 3,35 x 2,17 tum. Varje
16130491 4,33 x 2,95 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16150491 Fornitore Brady™ N. del fornitore 150032
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Brady™ BradyJet™ Förskurna vinyletiketter är idealiska för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
  • Tillverkad av vinyl för allmänt bruk inomhus
  • Har en specialformulerad topplack för förbättrad hållbarhet och färg
  • Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
  • Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
  • Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
  • Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet™ J2000 färgetikettskrivare
Specifica
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Ink Jet
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning; ID för säkerhet och efterlevnad; Visuell arbetsplatsmärkning; Lagermärkning; Lockout Tagout-märkning; GHS och kemiska etiketter; Arc Flash-etiketter
För användning med (utrustning) BradyJet™ J2000 skrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 200 Labels/Bag
Kvantitet 200/rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) −40 till 140 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +60 °C
Tjocklek (engelska) 0.0053 in.
Tjocklek (metrisk) 0.135 mm
Mått (LxB) 6,10 x 4,13 tum.
Längd (engelska) 6.10 in.
Bredd (engelska) 4,13 tum.
Bredd (metrisk) 104.90 mm
Höjd (engelska) 6,10 tum.
Höjd (metrisk) 154.94 mm
Diameter (engelska) 1,88 tum ID
Alternativt artikelnummer J20-262-2595
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.