Läs mer
MedChemExpress Bradykinin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.97% |
| CAS | 58-82-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1060.21 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 100 mg/mL (94.32 mM) |