Läs mer
MedChemExpress Bradykinin (2-9)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.55% |
| CAS | 16875-11-9 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 904.02 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (110.62 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Des-Arg1-bradykinin |