Läs mer
Brady™ Bradylink™ Varningsstolpe och kedja
Produktkod. 11721955
Change view
Färg:
Gult
Svart
Kvantitet:
1 st
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
11721955 Svart 1 st Varje
11741356 Svart 6-pack Paket med 6
11761356 Gult 6-pack Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11721955 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 092116
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta Bradylink™ Varningsstolpe och kedja är gjord av färgglad polystyren och polyeten och är ett dekorativt alternativ till metallstolpar.
  • Stolpar är icke-ledande så kan säkert användas i elektriskt riskfyllda områden.
  • Till skillnad från metallstolpar, Bradylink™ Varningsstolpar rostar inte.
  • Den ihåliga basen kan fyllas med sand för mer stabil applicering.
  • Stor C-krok håller kedjan på plats på stora stolpar och kan användas öppen eller stängd för större säkerhet.
  • Baser och toppar ingår.
Specifikationer
Produkttyp Varningsstolpe och kedja
Alternativt artikelnummer BRADYLINK VARNINGSPOSTE SOLID SVART -1 EA
Färg Svart
Material Polyeten
Beskrivning Bradylink Varningsinlägg
Diameter (engelska) 3 tum
För användning med (applikation) Trafikkontroll
Höjd (engelska) 41 tum
Höjd (metrisk) 1041.4 mm
Inkluderar Baser och toppar
Kvantitet 1 st